2-(1H-Pyrazol-5-yl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-Aminophenyl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)aniline
OR183453-250MG
APOSOR183453-250MGEA 58 EUR
APOSOR183453-250MG
2-(1H-Pyrazol-5-yl)anilin
2-(1H-Pyrazol-5-yl)anilin
Formel: C₉H₉N₃
Molecular Weight: 159.1879 g/mol
Schmelzpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09028476
CAS-Nummer: 111562-32-4