Dibenzoylmethan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Diphenylpropan-1,3-dion, 1,3-Diphenyl-1,3-propandion
OR18346-250G
APOSOR18346-250GEA
37.7
EUR
APOSOR18346-250G
Dibenzoylmethan 98%
Dibenzoylmethan
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅) Molecular Weight: 224,26 g/mol Siedepunkt: 219…221 °C/18mmHg Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003085 CAS-Nummer: 120-46-7 EINECS: 204-398-9 |