3-(2,5-Dichloro-thien-3-yl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR183461-1G
APOSOR183461-1GEA
183
EUR
APOSOR183461-1G
3-(2,5-Dichloro-thien-3-yl)-1H-pyrazole
3-(2,5-Dichloro-thien-3-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂S Molecular Weight: 219,091 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00112160 CAS-Nummer: 166196-62-9 |