3-(Benzo[b]furan-2-yl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR183462-1G
APOSOR183462-1GEA
72.5
EUR
APOSOR183462-1G
3-(Benzo[b]furan-2-yl)-1H-pyrazole
3-(Benzo[b]furan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₈N₂O Molecular Weight: 184,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00112205 CAS-Nummer: 666728-39-8 |