3-(4-Isobutylphenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR183466-1G
APOSOR183466-1GEA
183
EUR
APOSOR183466-1G
3-(4-Isobutylphenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Isobutylphenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₃H₁₆N₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08446305 CAS-Nummer: 948293-30-9 |