4-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR183475-1G
APOSOR183475-1GEA 94.4 EUR
APOSOR183475-1G
4-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molecular Weight: 203,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00454147
CAS-Nummer: 35973-18-3