Ethyl 6-tert-butyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 6-(tert-butyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
OR183476-250MG
APOSOR183476-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR183476-250MG
Ethyl 6-tert-butyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-tert-butyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₆H₁₉NO₃ Molecular Weight: 273,327 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24843129 CAS-Nummer: 228728-32-3 |