Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR183496-250MG
APOSOR183496-250MGEA 137 EUR
APOSOR183496-250MG
Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀INO₃
Molecular Weight: 343,117 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06808574
CAS-Nummer: 49713-42-0