Ethyl 8-chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR183505-1G
APOSOR183505-1GEA
74.1
EUR
APOSOR183505-1G
Ethyl 8-chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate ≥98%
Ethyl 8-chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₃ Molecular Weight: 265,692 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00173392 CAS-Nummer: 338795-13-4 |