4-Hydroxy-1-indanon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-HYDROXY-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-ONE, 4-hydroxyindan-1-one, 4-Hydroxy-1-indanone
OR18351-1G
APOSOR18351-1GEA
21.9
EUR
APOSOR18351-1G
4-Hydroxy-1-indanon
4-Hydroxyindanone
Formel:
C₉H₈O₂ Molecular Weight: 148,161 g/mol Schmelzpunkt: 242…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143330 CAS-Nummer: 40731-98-4 |