Methyl-5-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR183513-1G
APOSOR183513-1GEA
66.7
EUR
APOSOR183513-1G
Methyl-5-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-5-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂S Molecular Weight: 207.25 g/mol Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04123924 CAS-Nummer: 20699-85-8 |