1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR183521-1G
APOSOR183521-1GEA
0
EUR
APOSOR183521-1G
1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27950443 CAS-Nummer: 404009-22-9 |