2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol

OR18357-250G
APOSOR18357-250GEA 31.9 EUR
APOSOR18357-250G
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₂N₂S₃
Molecular Weight: 150,25 g/mol
Schmelzpunkt: 161…164 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003103
CAS-Nummer: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR