Cyclopentancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18358-100G
APOSOR18358-100GEA 84.1 EUR
APOSOR18358-100G
Cyclopentancarbonsäure
Cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 213…216 °C
Schmelzpunkt: 44319 °C
Dichte: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001371
CAS-Nummer: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5