2-Aminonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminopyridin-3-carbonsäure, 2-Amino-3-pyridincarbonsäure
OR18366-1G
APOSOR18366-1GEA
21.9
EUR
APOSOR18366-1G
2-Aminonicotinsäure 98%
2-Aminonicotinsäure
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006318 CAS-Nummer: 5345-47-1 EINECS: 226-296-3 |