Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Protocatechusäureethylester, 3,4-Dihydroxybenzoesäureethylester

OR18368-25G OR18368-100G OR18368-500G
APOSOR18368-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18368-25G APOSOR18368-100G APOSOR18368-500G
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002199
CAS-Nummer: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR