3-Acetylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-m-cyanphenylketon, 3'-Cyanacetophenon
OR18369-25G
APOSOR18369-25GEA 72.5 EUR
APOSOR18369-25G
3-Acetylbenzonitril 98%
3-Acetylbenzonitril
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.16 g/mol
Siedepunkt: 120
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001806
CAS-Nummer: 6136-68-1