2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
OR18376-25G
APOSOR18376-25GEA 60.9 EUR
APOSOR18376-25G
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O
Schmelzpunkt: 198…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006105
CAS-Nummer: 6622-92-0
EINECS: 229-577-9