2-Cyclohexen-1-on 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18379-100G
APOSOR18379-100GEA 111 EUR
APOSOR18379-100G
2-Cyclohexen-1-on 97+%
2-Cyclohexen-1-on
Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 167…169 °C
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,993 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001577
CAS-Nummer: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II