Cholin-p-toluolsulfonat 85%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18384-5G
OR18384-25G
APOSOR18384-5GEA
36.4
EUR
APOSOR18384-5G
APOSOR18384-25G
Cholin-p-toluolsulfonat 85%
Cholin-p-toluolsulfonat
Formel:
C₅H₁₄NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079051 CAS-Nummer: 55357-38-5 |