Methansulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylsulphonamide
OR18387-500G
OR18387-100G
OR18387-50G
APOSOR18387-500GEA
62.5
EUR
APOSOR18387-500G
APOSOR18387-100G
APOSOR18387-50G
Methansulfonamid 97%
Methansulfonamid
Formel:
CH₅NO₂S Schmelzpunkt: 85…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007940 CAS-Nummer: 3144-09-0 EINECS: 221-553-6 |