5-[(2-Methylquinol-4-yl)thio]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-((2-Methylquinolin-4-yl)thio)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR18400-1G
APOSOR18400-1GEA
112
EUR
APOSOR18400-1G
5-[(2-Methylquinol-4-yl)thio]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-[(2-Methylquinol-4-yl)thio]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel:
C₁₂H₁₀N₄S₂ Molecular Weight: 274,365 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00105624 CAS-Nummer: 219719-19-4 |