3-Amino-5-phenylthiophene-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18408-100MG
APOSOR18408-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR18408-100MG
3-Amino-5-phenylthiophene-2-carboxamide
3-Amino-5-phenylthiophene-2-carboxamide
Formel:
C₁₁H₁₀N₂OS Molecular Weight: 218,275 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068129 CAS-Nummer: 122375-70-6 |