2-Methoxy-6-methylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18418-1G
APOSOR18418-1GEA 105 EUR
APOSOR18418-1G
2-Methoxy-6-methylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,174 g/mol
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235006
CAS-Nummer: 54884-55-8