3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18564-10G OR18564-1G OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA 0 EUR
APOSOR18564-10G APOSOR18564-1G APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01009865
CAS-Nummer: 5344-44-5