3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]benzaldehyde hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-[2-(3-Formylphenoxy)ethyl]morpholine hydrochloride
OR18570-250MG
APOSOR18570-250MGEA
102
EUR
APOSOR18570-250MG
3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]benzaldehyde hydrochloride
3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]benzaldehyde hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₇NO₃·ClH Molecular Weight: 271,74 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13186601 CAS-Nummer: 1609402-82-5 UN: 1759 ADR: 8,III |