1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR18577-100MG
OR18577-250MG
OR18577-1G
APOSOR18577-100MGEA
77
EUR
APOSOR18577-100MG
APOSOR18577-250MG
APOSOR18577-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel:
C₅H₉BN₂O₂ Molecular Weight: 139.9482 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD13195678 CAS-Nummer: 1204333-57-2 |