Ethyl-2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
OR18601-1G
APOSOR18601-1GEA
318
EUR
APOSOR18601-1G
Ethyl-2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₈H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 200,622 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03425963 CAS-Nummer: 188781-08-0 |