2-(Cyclohexyloxy)isonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR18621-1G
APOSOR18621-1GEA
209
EUR
APOSOR18621-1G
2-(Cyclohexyloxy)isonicotinic acid
2-(Cyclohexyloxy)isonicotinic acid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258836 CAS-Nummer: 1019353-19-5 |