Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18721-1G
OR18721-250MG
APOSOR18721-1GEA
0
EUR
APOSOR18721-1G
APOSOR18721-250MG
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₉NO₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11112113 CAS-Nummer: 7210-73-3 |