Sulphamoyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR18738-5G OR18738-1G
APOSOR18738-5GEA 0 EUR
APOSOR18738-5G APOSOR18738-1G
Sulphamoyl chloride
Sulphamoyl chloride
Formel: ClH₂NO₂S
Schmelzpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11519990
CAS-Nummer: 7778-42-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR