2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18801-1G
OR18801-5G
OR18801-25G
APOSOR18801-1GEA
21.9
EUR
APOSOR18801-1G
APOSOR18801-5G
APOSOR18801-25G
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Formel:
C₈H₈BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20441781 CAS-Nummer: 1345471-89-7 |