5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18818-250MG
APOSOR18818-250MGEA 23.2 EUR
APOSOR18818-250MG
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97+%
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₀BrN
Molecular Weight: 212,0900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08544279
CAS-Nummer: 81237-69-6