3-Chlor-4-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
OR18827-25G
APOSOR18827-25GEA 120 EUR
APOSOR18827-25G
3-Chlor-4-formylpyridin
3-Chlor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Molecular Weight: 141,56 g/mol
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06200712
CAS-Nummer: 72990-37-5