Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-6-(methoxycarbonyl)-1,3-diazine, 4-Chloro-6-(methoxycarbonyl)pyrimidine
OR18854-5G
APOSOR18854-5GEA
94.4
EUR
APOSOR18854-5G
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689467 CAS-Nummer: 6627-22-1 |