N-(6-Bromhexyl)phthalimid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1895-1G
APOSOR1895-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1895-1G
N-(6-Bromhexyl)phthalimid
N-(6-Bromhexyl)phthalimid
Formel: C₁₄H₁₆BrNO₂
Siedepunkt: 186…188 °C/0,4mmHg
Schmelzpunkt: 54…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023098
CAS-Nummer: 24566-79-8