3,5-Dichlorpicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR1908-1G
APOSOR1908-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1908-1G
3,5-Dichlorpicolinsäure
3,5-Dichlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 192,0000 g/mol Schmelzpunkt: 156 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03230005 CAS-Nummer: 81719-53-1 |