5,6-Dichlornicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-Dichlorpyridin-3-carbonsäure, 5,6-Dichlor-3-pyridincarbonsäure
OR1909-1G
APOSOR1909-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1909-1G
5,6-Dichlornicotinsäure 97%
5,6-Dichlornicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
Schmelzpunkt: 163…168 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075181
CAS-Nummer: 41667-95-2