2-Amino-4-cyanobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1928-100MG
APOSOR1928-100MGEA
111
EUR
APOSOR1928-100MG
2-Amino-4-cyanobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
2-Amino-4-cyanobenzeneboronic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₇BN₂O₂·HCl Schmelzpunkt: 214…218 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD06659820 CAS-Nummer: 850568-47-7 |