3,5-Dichlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR19487-25G OR19487-100G
APOSOR19487-25GEA 105 EUR
APOSOR19487-25G APOSOR19487-100G
3,5-Dichlortoluol
3,5-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161.03 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C/9mmHg
Schmelzpunkt: 24…26 °C (Subl.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035819
CAS-Nummer: 25186-47-4