tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-(hydroxymethyl)pyridine, 2-BOC protected
OR19489-1G
APOSOR19489-1GEA 458 EUR
APOSOR19489-1G
tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl)carbamate
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 138…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 877593-11-8