2-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyclopropylethanamine hydrochloride
OR19507-1G
APOSOR19507-1GEA
63.8
EUR
APOSOR19507-1G
2-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
2-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁N·ClH Molecular Weight: 121,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14525749 CAS-Nummer: 89381-08-8 |