3-Butin-1-ol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: But-3-in-1-ol, 1-Hydroxy-3-butin, 4-Hydroxy-1-butin

OR1952-25G OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA 21.9 EUR
APOSOR1952-25G APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butin-1-ol
3-Butin-1-ol
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 128…130 °C
Schmelzpunkt: –63.6 °C
Dichte: 0.926 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002955
CAS-Nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
ADR: 3+6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR