3-Butin-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
But-3-in-1-ol, 1-Hydroxy-3-butin, 4-Hydroxy-1-butin
OR1952-25G
OR1952-100G
OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA
21.9
EUR
APOSOR1952-25G
APOSOR1952-100G
APOSOR1952-500G
3-Butin-1-ol
3-Butin-1-ol
Formel:
C₄H₆O Molecular Weight: 70.09 g/mol Siedepunkt: 128…130 °C Schmelzpunkt: –63.6 °C Dichte: 0.926 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002955 CAS-Nummer: 927-74-2 EINECS: 213-161-9 UN: 1986 ADR: 3+6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...