3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-chlorotoluene
OR19520-10G
OR19520-25G
APOSOR19520-10GEA
91.5
EUR
APOSOR19520-10G
APOSOR19520-25G
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Chloro-5-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.593 g/mol Schmelzpunkt: 181…183 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11007823 CAS-Nummer: 56961-33-2 |