2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Methylpropionyl)-1-oxocyclohexane, 2-Isobutyrylcyclohexanone, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexan-1-one
OR19543-5G
APOSOR19543-5GEA 56.7 EUR
APOSOR19543-5G
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 97%
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Molecular Weight: 168,233 g/mol
Siedepunkt: 63…64 °C
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,0076 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104,4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466185
CAS-Nummer: 39207-65-3