2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,6-Dioxaoctanedioic acid
OR19555-1G
OR19555-5G
APOSOR19555-1GEA
43.5
EUR
APOSOR19555-1G
APOSOR19555-5G
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Formel:
C₆H₁₀O₆ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00054502 CAS-Nummer: 23243-68-7 |