1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR19557-100G OR19557-25G OR19557-5G
APOSOR19557-100GEA 207 EUR
APOSOR19557-100G APOSOR19557-25G APOSOR19557-5G
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin 98%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 161 °C
Dichte: 0,901 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003182
CAS-Nummer: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR