2-Bromocyclopent-2-enone 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR19566-250MG
APOSOR19566-250MGEA 145 EUR
APOSOR19566-250MG
2-Bromocyclopent-2-enone 97%
2-Bromocyclopent-2-enone
Formel: C₅H₅BrO
Molecular Weight: 161 g/mol
Siedepunkt: 60…65 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 39…39,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109364
CAS-Nummer: 10481-34-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR