3-Amino-2-(4-methylphenylamino)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Carboxy-N2-(4-methylphenyl)benzene-1,2-diamine
OR1980-100MG
APOSOR1980-100MGEA
65.4
EUR
APOSOR1980-100MG
3-Amino-2-(4-methylphenylamino)benzoic acid
3-Amino-2-(4-methylphenylamino)benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 242,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056210 CAS-Nummer: 116702-65-9 |